7-Aminoindol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Indol-7-ylamin, 7-Amino-1H-indol, 7-Indolamin

449000010
ACRO449000010EA 228 EUR
ACRO449000010
7-Aminoindol 95%
7-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02093960
CAS-Nummer: 5192-04-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR