1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoracetaldehyd-Methylhalbacetal, Trifluoracetaldehydmethylhemiacetal
449130250
ACRO449130250EA 165 EUR
ACRO449130250
1-Methoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%, technische Qualität
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₃H₅F₃O₂
Molecular Weight: 130,07 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 1,36 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013572
CAS-Nummer: 431-46-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3290 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %