2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
449140050
ACRO449140050EA
250
EUR
ACRO449140050
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure 97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure
Formel:
C₈H₄F₂O₄ Molecular Weight: 202,12 g/mol Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792417 CAS-Nummer: 656-46-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light grey to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 154 to 157 °C |
HPLC | ≥96.0 % |