2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
449150050
ACRO449150050EA 153 EUR
ACRO449150050
2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98%
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %