1-Acetylpyren 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(Pyren-1-yl)ethanone
449300050
ACRO449300050EA
94.9
EUR
ACRO449300050
1-Acetylpyren 97%
1-Acetylpyren
Formel:
C₁₈H₁₂O Molecular Weight: 244,29 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021663 CAS-Nummer: 3264-21-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
HPLC | ≥96.0 % |