(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxaldehyde
449950010
ACRO449950010EA
172
EUR
ACRO449950010
(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester 97%
(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Molecular Weight: 185,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697899 CAS-Nummer: 107259-06-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |