3-Fluorazetidinhydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoroazetidine HCl
449990010
ACRO449990010EA 172 EUR
ACRO449990010
3-Fluorazetidinhydrochlorid 95%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formel: C3H7ClFN
Molecular Weight: 111,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663715
CAS-Nummer: 617718-46-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %