4-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
450010010
ACRO450010010EA 260 EUR
ACRO450010010
4-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
4-Fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835267
CAS-Nummer: 96530-81-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorlesss to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %