2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone
450060050
ACRO450060050EA 247 EUR
ACRO450060050
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene 96%
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Formel: C₁₃H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 279,13 g/mol
Schmelzpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03964189
CAS-Nummer: 10262-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥95.0 %