(±)-Methyl-2-methylbutyrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl2-methylbutyrate
450230010
ACRO450230010EA
74.8
EUR
ACRO450230010
(±)-Methyl-2-methylbutyrat 98%
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 115 °C (760 mmHg) Dichte: 0,885 g/cm³ Flammpunkt: 18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009335 CAS-Nummer: 868-57-5 UN: 3273 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3930 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |