3'-Methoxybiphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
450480050
ACRO450480050EA
314
EUR
ACRO450480050
3'-Methoxybiphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
3'-Methoxybiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₃S Molecular Weight: 282,74 g/mol Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06409270 CAS-Nummer: 186550-26-5 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |