(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

450570050 450571000
ACRO450570050EA 49.2 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 156 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,063 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004014
CAS-Nummer: 42882-31-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR