Calciumbromid Hydrat, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

450630025 450632500
ACRO450630025EA 298 EUR
ACRO450630025 ACRO450632500
Calciumbromid Hydrat, reinst
Calciumbromid Hydrat
Formel: Br₂Ca·H₂O
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149608
CAS-Nummer: 71626-99-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥82 % (CaBr2)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Acidity/alkalinity Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR