Kaliumhydrogencarbonat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Kaliumbicarbonat
450640010
450640050
450640250
ACRO450640010EA
43.5
EUR
ACRO450640010
ACRO450640050
ACRO450640250
Kaliumhydrogencarbonat, reinst
Kaliumhydrogencarbonat
Formel:
KHCO₃ Molecular Weight: 100.12 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011402 CAS-Nummer: 298-14-6 Merck Index: 13,07691 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |