D(+)-Glucose Monohydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
450740010
450740050
450740250
ACRO450740010EA
34.7
EUR
ACRO450740010
ACRO450740050
ACRO450740250
D(+)-Glucose Monohydrat 99+%, reinst
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₆·H₂O Schmelzpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149450 CAS-Nummer: 14431-43-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 8 to 10 % |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.1 % |