2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
451420010
ACRO451420010EA
96.9
EUR
ACRO451420010
2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril 97%
2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₂F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226536 CAS-Nummer: 1186194-75-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |