Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
451740010 451740100
ACRO451740010EA 55.3 EUR
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021498
CAS-Nummer: 139022-25-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %