Ethanolamin ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamin

451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 67.1 EUR
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Ethanolamin ACS
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 10,3 °C
Dichte: 1,012 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR