Perchlorsäure ∼70% in Wasser, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
451770025
ACRO451770025EA 193 EUR
ACRO451770025
Perchlorsäure ∼70% in Wasser, reinst
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,66 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 70 to 72 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm