Toluol, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan
451970050
ACRO451970050EA 96.1 EUR
ACRO451970050
Toluol, technical
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.866 g/cm³
Flammpunkt: 4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4900 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Density 0.865 to 0.872 kg/l