2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-azetidincarboxylat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
452090050
ACRO452090050EA 323 EUR
ACRO452090050
2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-azetidincarboxylat 96%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656141
CAS-Nummer: 142253-56-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %