3-Fluor-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
452450050
ACRO452450050EA
466
EUR
ACRO452450050
3-Fluor-2-nitropyridin 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₃FN₂O₂ Schmelzpunkt: 33…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114127 CAS-Nummer: 54231-35-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |