5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Benzofuran, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
452630010
ACRO452630010EA 125 EUR
ACRO452630010
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan 97%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formel: C₁₄H₁₇BO₃
Molecular Weight: 244,1 g/mol
Schmelzpunkt: 72…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115374
CAS-Nummer: 519054-55-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
HPLC ≥96.0 %