4-Chlor-3-iodbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
452710050
ACRO452710050EA 228 EUR
ACRO452710050
4-Chlor-3-iodbenzoesäure 97%
4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClIO₂
Schmelzpunkt: 218…219,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079732
CAS-Nummer: 42860-04-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %