L-Cysteic acid monohydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-sulphopropionic acid monohydrate
452840100
ACRO452840100EA
97.1
EUR
ACRO452840100
L-Cysteic acid monohydrate 99%
L-Cysteic acid monohydrate
Formel:
C₃H₇NO₅S·H₂O Schmelzpunkt: 253…254,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149544 CAS-Nummer: 23537-25-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % |
Water | ≤10 % |
Specific optical rotation | +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water |