Stachyose hydrate, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 162 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, technische Qualität
Stachyose hydrate
Formel: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149457
CAS-Nummer: 54261-98-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR