2-Chlor-4-methylpyrimidin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

453340100
ACRO453340100EA 175 EUR
ACRO453340100
2-Chlor-4-methylpyrimidin 98%
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00054434
CAS-Nummer: 13036-57-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR