Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
453370010
453370050
ACRO453370010EA
154
EUR
ACRO453370010
ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formel:
C₆H₁₃NO Siedepunkt: 110 °C (25 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738971 CAS-Nummer: 6628-83-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |