5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
453590050
ACRO453590050EA
1008
EUR
ACRO453590050
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine 97%
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Formel:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂S Molecular Weight: 319,23 g/mol Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09951958 CAS-Nummer: 365996-06-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |