3-Nitro-2-picolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
453690050
ACRO453690050EA 239 EUR
ACRO453690050
3-Nitro-2-picolin 97%
3-Nitro-2-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Siedepunkt: 104 °C (15 mmHg)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114137
CAS-Nummer: 18699-87-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %