Cobalt(II)hydroxid 95%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

453892500 453890010
ACRO453892500EA 88.2 EUR
ACRO453892500 ACRO453890010
Cobalt(II)hydroxid 95%, rein
Cobalt(II)hydroxid
Formel: H₂CoO₂
Dichte: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016015
CAS-Nummer: 21041-93-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR