Bismut(III)sulfid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
453991000
453995000
ACRO453991000EA
109
EUR
ACRO453991000
ACRO453995000
Bismut(III)sulfid 99%, rein
Bismut(III)sulfid
Formel:
Bi₂S₃ Schmelzpunkt: 763 °C Dichte: 6,81 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014204 CAS-Nummer: 1345-07-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey Powder and/or chunks |
Titration Complexometric | 80.1 to 82.5 % (Bi) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...