Cadmiumacetat, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
454002500
ACRO454002500EA 123 EUR
ACRO454002500
Cadmiumacetat, wasserfrei 98%, rein
Cadmiumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd
Schmelzpunkt: 255…273 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012449
CAS-Nummer: 543-90-8
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %