5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
454130010
ACRO454130010EA 388 EUR
ACRO454130010
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 188,0141 g/mol
Schmelzpunkt: 75…76,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08273918
CAS-Nummer: 57489-77-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %