2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

454370010 454372500
ACRO454370010EA 411 EUR
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368877
CAS-Nummer: 762262-09-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR