2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester
454390010
ACRO454390010EA 561 EUR
ACRO454390010
2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 219,0878 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669608
CAS-Nummer: 610768-32-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure