2-Quinoxalinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
454460250
ACRO454460250EA 41.8 EUR
ACRO454460250
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel: C₈H₆N₂O
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006722
CAS-Nummer: 1196-57-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 269 to 273 °C
HPLC ≥97.5 %