Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
454490010
ACRO454490010EA 102 EUR
ACRO454490010
Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,1681 g/mol
Schmelzpunkt: –170…171,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075137
CAS-Nummer: 6624-49-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %