Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
454610010
ACRO454610010EA
72.1
EUR
ACRO454610010
Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 96%
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,08 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788564 CAS-Nummer: 100367-77-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light orange to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 72 °C |
GC | ≥95.0 % |