2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

454780010
ACRO454780010EA 113 EUR
ACRO454780010
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molecular Weight: 216,98 g/mol
Siedepunkt: 48…50 °C (32 mmHg)
Dichte: 1,609 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03426408
CAS-Nummer: 3932-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR