2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
454810050
ACRO454810050EA 542 EUR
ACRO454810050
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
Molecular Weight: 139,12 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02663405
CAS-Nummer: 109074-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure