3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
454820010
ACRO454820010EA 123 EUR
ACRO454820010
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Molecular Weight: 153,15 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02183561
CAS-Nummer: 768-31-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %