3,4-Ethylenedioxythiophene 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT

454930050 454930250
ACRO454930050EA 63.5 EUR
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
Siedepunkt: 193 °C
Schmelzpunkt: 10,5…12 °C
Dichte: 1,331 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093622
CAS-Nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR