Cefotaxim Natriumsalz 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
454950010 454950050 454950250
ACRO454950010EA 0 EUR
ACRO454950010 ACRO454950050 ACRO454950250
Cefotaxim Natriumsalz 95%
Cefotaxime sodium salt
Formel: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Schmelzpunkt: 201…210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00079073
CAS-Nummer: 64485-93-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.0 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥94 %
pH 4.5 to 6.5
Specific optical rotation +58° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)