Clarithromycin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
455220010
ACRO455220010EA
255
EUR
ACRO455220010
Clarithromycin 97%
Clarithromycin
Formel:
C₃₈H₆₉NO₁₃ Molecular Weight: 747,96 g/mol Schmelzpunkt: 222…231 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00865140 CAS-Nummer: 81103-11-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 222 to 231 °C |
Water | ≤2 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -87° to -97° (20 °C, 589 nm) (c=1,CHCl3) |