Imipenem monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
455320010
455322500
ACRO455320010EA
618
EUR
ACRO455320010
ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₄S Schmelzpunkt: 193…198 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09753321 CAS-Nummer: 74431-23-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 5 to 8 % |
HPLC | ≥97.5 % |