Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ceftriaxone sodium hydrate, Ceftriaxone sodium trihydrate, Ceftriaxone sodium salt hydrate, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, disodium salt, hemiheptahydrate

455420050
ACRO455420050EA 61.1 EUR
ACRO455420050
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Formel: C₁₈H₁₈N₈O₇S₃
Molecular Weight: 598,53 g/mol
Schmelzpunkt: 236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00941454
CAS-Nummer: 104376-79-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR