6-(Hydroxymethyl)indol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
455540010
455542500
ACRO455540010EA
248
EUR
ACRO455540010
ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indol 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO Schmelzpunkt: 45…50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179595 CAS-Nummer: 1075-26-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 67 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥96.0 % |