Imidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
455660010
455660050
ACRO455660010EA
0
EUR
ACRO455660010
ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119.12 g/mol Schmelzpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07782103 CAS-Nummer: 766-55-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light grey Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 57 °C |
Water | ≤3 % |
GC | ≥97.5 % |