Penicillin G Natriumsalz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
455690250
455690010
455690050
ACRO455690250EA
97.4
EUR
ACRO455690250
ACRO455690010
ACRO455690050
Penicillin G Natriumsalz 98%
Penicillin G Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069666 CAS-Nummer: 69-57-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 5.0 to 7.5 |
Specific optical rotation | +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |